Läs mer
Amsta Rostfritt Behållare av rostfritt stål
Produktkod. p-8009086
Volym (metrisk):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Inkluderar:
3 klämmor, utan lock
Med lock
Utan lock
Produktkod. 11751806
Brand: Amsta Rostfritt 50603101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med runt handtag i högpolerad finish.
Specifikationer
Produkttyp Behållare med lock
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 220 x 300 mm
Inkluderar Med lock
Volym (metrisk) 10 L