Läs mer
Buerkle™ Provtagare för kärnor i rostfritt stål
Produktkod. 17210584 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
110 ml
230 ml
Produktkod. 17210584
Brand: Buerkle™ 53100003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för att ta prover av bulkmaterial som lätt kan fastna eller sedimentera under provtagningen på grund av sin partikelform.
  • Jämfört med standardprovtagare i alla lager för bulkmaterial har den tvådelade kärnprovtagaren inga spaltdimensioner där mediet kan fastna när det tas bort
  • Detta gör det möjligt att ta ett ordentligt prov av pulver och granulat genom flera lager, till exempel glaskulor eller metallpulver
  • Rostfritt stål AISI 316L
  • Leveransens omfattning: Kärnprovtagare (bestående av borrstång och borrrör), fästklämma
  • Sätt in borrstången i provtagningsmediet
  • Skjut borrröret över borrstången
  • Dra ut kärnprovtagaren i borrstången och ta bort provet
  • Fäst vid behov borrröret på plats med fästklämman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sampler i alla lager
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 230 ml
Certifikat och efterlevnad Lämplig för användning med livsmedel
För användning med (applikation) För bulkmaterial som fastnar eller sätter sig lätt
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 800 mm