Läs mer
Buerkle™ Provtagare för kärnor i rostfritt stål
Produktkod. 17290574 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
110 ml
230 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17290574 15 ml
17200584 110 ml
17210584 230 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17290574 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53100001
I lager
Kan användas för att ta prover av bulkmaterial som lätt kan fastna eller sedimentera under provtagningen på grund av sin partikelform.
  • Jämfört med standardprovtagare i alla lager för bulkmaterial har den tvådelade kärnprovtagaren inga spaltdimensioner där mediet kan fastna när det tas bort
  • Detta gör det möjligt att ta ett ordentligt prov av pulver och granulat genom flera lager, till exempel glaskulor eller metallpulver
  • Rostfritt stål AISI 316L
  • Leveransens omfattning: Kärnprovtagare (bestående av borrstång och borrrör), fästklämma
  • Sätt in borrstången i provtagningsmediet
  • Skjut borrröret över borrstången
  • Dra ut kärnprovtagaren i borrstången och ta bort provet
  • Fäst vid behov borrröret på plats med fästklämman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare för bulkmaterial
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Certifikat och efterlevnad Lämplig för användning med livsmedel
För användning med (applikation) För bulkmaterial som fastnar eller sätter sig lätt
Diameter (metrisk) yttre topp 15 mm
Längd (metrisk) 200 mm