Läs mer
Buerkle™ Provtagare för kärnor i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
110 ml
230 ml
Beskrivning
- Jämfört med standardprovtagare i alla lager för bulkmaterial har den tvådelade kärnprovtagaren inga spaltdimensioner där mediet kan fastna när det tas bort
- Detta gör det möjligt att ta ett ordentligt prov av pulver och granulat genom flera lager, till exempel glaskulor eller metallpulver
- Rostfritt stål AISI 316L
- Leveransens omfattning: Kärnprovtagare (bestående av borrstång och borrrör), fästklämma
- Sätt in borrstången i provtagningsmediet
- Skjut borrröret över borrstången
- Dra ut kärnprovtagaren i borrstången och ta bort provet
- Fäst vid behov borrröret på plats med fästklämman
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare för bulkmaterial |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för användning med livsmedel |
| För användning med (applikation) | För bulkmaterial som fastnar eller sätter sig lätt |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 15 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |