Läs mer
Bochem™ Korkhålset med ejektor
Inkluderar:
Storlek 12,5, 13,75, 15,0
Storlek 20,0, 21,25, 22,5
Storlekar 16,25, 17,5, 18,75
Storlekar 23,75, 25,0, 26,25
Storlekar 5,0, 6,25, 7,5
Storlekar 8,75, 10,0, 11,25
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Korkborrset |
| Produkttyp | Korkborrset |
| Material | Rör: Mässing, nickelpläterad; Korkborr: Mässing kromad; Ejektor: Rostfritt stål med plastknopp |
| Inkluderar | Storlekar 8,75, 10,0, 11,25 |
| Kvantitet | 6 förpackning |