Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål täckt behållare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
- Icke-frätande
- Lätt att rengöra
- Lock medföljer
- Tål temperaturer till 650 °F (182 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 124mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 159mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 182 °C |
| Typ | Behållare |
| Sterilitet | Sterila |