Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål täckt behållare
Produktkod. 11748104 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11748104
Brand: Cole-Parmer™ 0725400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mångsidiga behållare för en mängd olika applikationer. Rostfritt stål täckta behållare är idealiska för allmän förvaring. Håll smuts och andra föroreningar borta med det medföljande locket.
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
  • Icke-frätande
  • Lätt att rengöra
  • Lock medföljer
  • Tål temperaturer till 650 °F (182 °C)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 171mm
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 197mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 182 °C
Typ Behållare
Sterilitet Sterila