Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål täckt behållare
Produktkod. 11752315 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1500 mL
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11752315
Brand: Cole-Parmer™ 0725800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa mångsidiga behållare för en mängd olika applikationer. Rostfritt stål täckta behållare är idealiska för allmän förvaring. Håll smuts och andra föroreningar borta med det medföljande locket.
  • Made of medium gauge 304 Stainless Steel
  • Non-corrosive
  • Easy to clean
  • Lid included
  • Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 203mm
Kapacitet (metrisk) 7400 mL
Material Stainless Steel
Höjd (metrisk) 238mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 182°C
Typ Container
Sterilitet Sterile