Läs mer
Heidolph™ BR 10 Cross-blade impeller
Produktkod. 10304681 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10304681 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10304681 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    665.54 SEK / Paket med 1
    Save 131.46 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Idealisk för lösningar, emulsioner och suspensioner i kärl
På grund av sina bladdimensioner är korsbladshjulet BR 10 idealiskt för lösningar, emulsioner och suspensioner i kärl med följande egenskaper:
  • Idealisk kärldiameter: 100 mm
  • Idealisk markfrigång: 5 mm
  • Idealisk fyllningsnivå: 100 mm
  • Idealisk volym: 800 ml
Korsbladshjulet BR 10 har en total längd på 400 mm och är tillverkat av rostfritt stål. Dess omrörarskaft har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Mått (L x B) 50 x 12 mm
Höjd (metrisk) kniv 12 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Hastighet 2000 rpm
Typ Impeller med korsade blad
Vikt (metrisk) 0.14 kg
Material Rostfritt stål