Läs mer
Bochem™ Degel i rostfritt stål
Produktkod. 10516552
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10516552 70 ml
1 options
Produktkod. 10516552 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8883
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Diameter (metrisk) Yttre 50mm
Höjd (metrisk) 45mm
Produkttyp Degel