Läs mer
Fisherbrand™ Degeltång i rostfritt stål
Produktkod. 11845151 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
305 mm
381 mm
508 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11845151 305 mm Varje
11835151 200 mm Varje
11855151 381 mm Varje
11865151 508 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11845151
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ett tillplattat gångjärn.
  • Rosettmönster
  • Käftarna har tandade kanter
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Produkttyp Smältdegel-tång
Beskrivning Rosettmönster
Kvantitet 1 st
Tipsstil Böjd
Längd (metrisk) 305 mm
Material Rostfritt stål