Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål, horisontellt kryoställ
Beskrivning
- Förvara kryoboxar säkert
- Lätt att rengöra
- Robust konstruktion
- Handtagen underlättar transporten
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 274 mm |
| Bredd (metrisk) | 564 mm |
| För användning med (utrustning) | 50 mm kryoboxar |
| Håller | 50 mm H Lådor |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Array | 4 x 5 |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsställ |