Läs mer
IKA™ Kutter i rostfritt stål
Produktkod. 16216621 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
16216621 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 16216621 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025001680
I lager
Rostfri skärare designad för användning med batchfräs.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • För användning med batchkvarnar
  • För skärning, slipning eller pulverisering av mjuka, fibrösa material med en Mohs hårdhet upp till 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Förpackningsmängd 1 st
Vikt (metrisk) 0.007 kg