Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvikt i rostfritt stål, klass E2 med certifikat
Produktkod. 15525109 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
200 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15525109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering E2
Vikt (metrisk) 1 till 100 g
Massa 1 g till 100 g
Form Cylindrisk