Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsviktssats av rostfritt stål, klass E2
Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
200 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | E2 |
| Vikt (metrisk) | 1 till 100 g |
| Massa | 1 g till 100 g |
| Form | Cylindrisk |