Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsviktsats av rostfritt stål, klass F1 med certifikat
Produktkod. 15595129 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15595129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Klassificering F1
    Vikt (metrisk) 1 g till 5 kg
    Massa 1 g till 5 kg