Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvikt i rostfritt stål, klass F1
Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
- I enlighet med OIML R111
- Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | F1 |
| Vikt (metrisk) | 1 g till 1 kg |
| Massa | 1 g till 1 kg |
| Form | Cylindrisk |