Learn More
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvikt i rostfritt stål, klass F1
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Conditionnement:
1 enhet
Spécification
Spécification
| Klassificering | F1 |
| Vikt (metrisk) | 1 till 100 g |
| Massa | 1 g till 100 g |
| Form | Cylindrisk |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu