Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvikt i rostfritt stål, klass F1
Produktkod. 15585129 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15585129 1 g till 5 kg 1 enhet
15515109 1 till 100 g 1 enhet
15505129 1 g till 1 kg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15585129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31135.00 SEK
    23825.00 SEK / 1 enheter
    Save 7310.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering F1
Vikt (metrisk) 1 g till 5 kg
Massa 1 g till 5 kg
Form Cylindrisk