Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsviktssats av rostfritt stål, klass F2 med certifikat
Produktkod. 15535129 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15535129 1 g till 1 kg 1 enhet
15535119 1 till 100 g 1 enhet
15515139 1 g till 5 kg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15535129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10655.00 SEK
    8160.00 SEK / Paket med 1
    Save 2495.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering F2
Vikt (metrisk) 1 g till 1 kg
Massa 1 g till 1 kg