Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsviktssats av rostfritt stål, klass M1 med certifikat
Produktkod. 15555119 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 5 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15555119
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Klassificering M1
    Vikt (metrisk) 1 till 100 g
    Massa 1 g till 100 g