Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsviktssats av rostfritt stål, klass M1
Produktkod. 15545119 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 till 100 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15545119
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering M1
Vikt (metrisk) 1 till 100 g
Massa 1 g till 100 g
Form Cylindrisk