Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål rundbottnade vägningsskopor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Väl lämpad för läkemedels- och miljöprovtagning
- Idealisk för vägning och hantering av prover
- Perfekt för att väga röriga ingredienser, små föremål och portioner
- Bra tillbehör att ha om du äger en våg
- Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Cylindrisk |
| Produkttyp | Skopa |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
| Mått (L x B) | 90 x 30 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 90 mm |