Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål rundbottnade vägningsskopor
Produktkod. 11533452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11533452
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med rundbottnade skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Rostfria vågskopor med rund botten är ett idealiskt tillbehör att ha om du äger en våg.
  • Väl lämpad för läkemedels- och miljöprovtagning
  • Idealisk för vägning och hantering av prover
  • Perfekt för att väga röriga ingredienser, små föremål och portioner
  • Bra tillbehör att ha om du äger en våg
  • Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material
Specifikationer
Form Cylindrisk
Produkttyp Skopa
Bredd (metrisk) 30 mm
Mått (L x B) 105 x 30 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 105 mm