Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål rundbottnade vägningsskopor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Cylindrisk |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
| Mått (L x B) | 120 x 30 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 120 mm |