Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål sömlösa, cylindriska skopor
Produktkod. 11598092 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11598092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa sprickfria, sömlösa skopor i rostfritt stål med en ljus finish är särskilt lämpliga för farmaceutiska tillämpningar.
  • Sprickfritt, rostfritt stål, sömlöst, 316 spec, ljus finish
  • 316 spec rostfritt stål sömlös cylindrisk skopa
  • Särskilt lämplig för farmaceutiska tillämpningar
  • Alla ytor reagerar inte och har noll absorption GMP krav
  • Tillverkad till en hållbar design
  • Alla ytor är polerade vilket gör rengöringen enklare
  • Kan steriliseras genom autoklavering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Produkttyp Cylindrisk skopa
Längd (metriskt) handtag 125 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 360 mm