Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål
Produktkod. 11553452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize Kapacitet (metrisk)
11553452 190 mm Varje -
11563452 260 mm Varje -
11573452 325 mm Varje 500 ml
11583452 340 mm Varje 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11553452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.06 SEK
    200.13 SEK / Paket med 1
    Save 58.93 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med cylindriska skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål är ett idealiskt tillbehör att ha om du äger en våg.
  • Tillverkad av rostfritt stål.
  • Cylindrisk form hindrar material från att spilla
  • Handtag ingår
Specifikationer
Form Cylindrisk
Produkttyp Scoop
Mått (L x B) 190 x 50 mm
Inkluderar Med handtag
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 190 mm