Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål
Produktkod. 11563452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Produktkod. 11563452
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med cylindriska skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål är ett idealiskt tillbehör att ha om du äger en våg.
  • Tillverkad av rostfritt stål.
  • Cylindrisk form hindrar material från att spilla
  • Handtag ingår
Specifikationer
Form Cylindrisk
Produkttyp Kemi Scoop
Mått (L x B) 260 x 75 mm
Inkluderar Med handtag
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 260 mm