Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål
Produktkod. 11573452 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11573452 500 ml 325 mm Varje
11553452 - 190 mm Varje
11563452 - 260 mm Varje
11583452 1000 ml 340 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11573452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.34 SEK
    294.86 SEK / Paket med 1
    Save 74.48 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med cylindriska skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Cylindriska skopor i rostfritt stål är ett idealiskt tillbehör att ha om du äger en våg.
  • Slitstarkt, rostfritt stål, högpolerat och lätt att rengöra cylindrisk skopa
  • Kan steriliseras genom autoklavering
  • Väl lämpad för läkemedels- och miljöprovtagning
  • Idealisk för vägning och hantering av prover och andra material
  • Bra tillbehör att ha om du äger en våg
  • Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Produkttyp Scoop
Längd (metriskt) handtag 100 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 325 mm