Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska sömlösa skopor i rostfritt stål
Produktkod. 11508102 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11508102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med cylindriska skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Rostfria sömlösa cylindriska skopor är särskilt lämpliga för farmaceutiska tillämpningar.
  • Sömlösa cylindriska skopor i rostfritt stål
  • Särskilt lämplig för farmaceutiska tillämpningar
  • Alla ytor reagerar inte
  • Erbjud noll absorptionspassning GMP krav
  • Repor inuti skopan förhindrar korskontaminering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 4000 ml
Produkttyp Kemi Scoop
För användning med (applikation) Lämplig för farmaceutiska tillämpningar
Längd (metriskt) handtag 120 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 330 mm