Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska sömlösa skopor i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Form | Cylindrical |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Produkttyp | Scoop |
| För användning med (applikation) | Suitable for Pharmaceutical Applications |
| Längd (metriskt) handtag | 120 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 340 mm |