Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska sömlösa skopor i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Cylindrisk |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| För användning med (applikation) | Lämplig för farmaceutiska tillämpningar |
| Längd (metriskt) handtag | 100 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 220 mm |