Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska sömlösa skopor i rostfritt stål
Produktkod. p-8013179 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11588092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få optimala resultat genom att väga och hantera prover och annat laboratoriematerial med cylindriska skopor. Perfekt för att väga allt från vätska till ädelstenar och andra material, Fisherbrand™ Rostfria sömlösa cylindriska skopor är särskilt lämpliga för farmaceutiska tillämpningar.
  • Stainless steel seamless cylindrical scoops 
  • Particularly suitable for pharmaceutical applications  
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption suiting GMP requirements
  • Scratches within the scoop prevent cross contamination
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Produkttyp Scoop
För användning med (applikation) Suitable for Pharmaceutical Applications
Längd (metriskt) handtag 120 mm
Material Stainless Steel
Längd (metrisk) 340 mm