Läs mer
KGW Isotherm™ 4L blåbelagd Dewar-bärkolv i rostfritt stål
Produktkod. 10613321
Kapacitet (metrisk):
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10613321
Brand: KGW Isotherm™ 1214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Ett utmärkt kärl för förvaring och transport av temperaturkänsliga varor som torris.
  • Flexibla applikationer i laboratoriet
  • Kylning av små prover
  • Högkvalitativa isoleringsegenskaper
  • Vid förvaring av flytande kväve behövs ett hål på 2 mm i diameter i mitten av locket
  • Robust design
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Med isolerande lock som hålls av två fjäderklämmor
  • Handtag av aluminium ingår
Specifications
Typ lock lock Borrhål
Färg Blå belagd
Djup (metriskt) inuti 310mm
Diameter (metrisk) Yttre 165mm
För användning med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Höjd (metrisk) 385mm
Inkluderar Lock
Statisk avdunstningshastighet 1,4L/dag
Statisk hålltid 71h
Basmaterial Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 4 l
Material Rostfritt stål