Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar-kolvar i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 300mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Material | Rostfritt stål |