Beskrivning
- Med Easy-Flow, den flödesoptimerade flödesventilen
- Hög vikt för snabbare sänkning
- Innehåll 1000ml
- Höjd med handtag 427 mm
- Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
- Testad för användning i Ex-skyddszon 0
- Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Doppkärl |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Easy Flow flödesventiler |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | DIN, explosionskategorier IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1 |
| För användning med (applikation) | Tankar, tankvagnar, vattenbanor Vattenreningsverk |
| Visa mer |