Läs mer
Buerkle™ Doppningskärl
Produktkod. 10791211 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Mässing
Rostfritt stål (AISI 304)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10791211 Mässing Varje
10697671 Rostfritt stål (AISI 304) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791211 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53651000
I lager
Doppkärl för att ta prover i alla lager från tankar, tankvagnar, vattendrag, vattenreningsverk.
  • Med Easy-Flow, den flödesoptimerade flödesventilen
  • Hög vikt för snabbare sänkning
  • Innehåll 1000ml
  • Höjd med handtag 427 mm
  • Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
  • Testad för användning i Ex-skyddszon 0
  • Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Doppkärl
Material Mässing
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Easy Flow flödesventiler
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad DIN, explosionskategorier IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
För användning med (applikation) Tankar, tankvagnar, vattenbanor Vattenreningsverk
För användning med (utrustning) Manually-operated reels and lowering cables
Diameter (metrisk) Yttre 82 mm
Höjd (metrisk) 427 mm