Läs mer
Buerkle™ Utloppsslang i rostfritt stål
Produktkod. 10411731 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
120 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total längd (metrisk) unitSize
10411731 120 cm Varje
1 options
Produktkod. 10411731 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56010090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utloppsslang V2A 1,2 m med avstängningskran för Bürkles rostfria stålcylinderpump
Utloppsslang V2A 1,2 m med avstängningskran för Bürkles rostfria stålcylinderpump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Total längd (metrisk) 120 cm