Läs mer
asecos™ Utmatningsbehållare i rostfritt stål
Produktkod. 17876496 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
17876496 1 l 210,00 mm
17866386 5 l 126,00 mm
17806546 2,5 l 280,00 mm
17846336 5 l 445,00 mm
17846546 10 l 240,00 mm
17816456 20 l 495,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17876496 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 14745
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dispenseringsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med findoseringskran av rostfritt stål, inkl. ventilation, PTFE-tätningar, integrerad flamskydd (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Säker förvaring och dosering
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 4,53 tum.
Bredd (metrisk) 115.00 mm
Höjd (engelska) 8,27 tum.
Höjd (metrisk) 210,00 mm
Vikt (engelska) 2.65 lb.
Vikt (metrisk) 1.2 kg