Beskrivning
- Med findoseringskran av rostfritt stål, inkl. ventilation, PTFE-tätningar, integrerad flamskydd (borttagbar) och skyddsring av plast
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Färg | Grå |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 9,21 tum. |
| Bredd (metrisk) | 234.00 mm |
| Höjd (engelska) | 4,96 tum. |
| Höjd (metrisk) | 126,00 mm |
| Vikt (engelska) | 5.73 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.6 kg |