Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Engångsharts för att fylla på jonbytare av rostfritt stål. Blandbäddshartserna har dokumenterad kvalitetsövervakning och fungerar tillförlitligt tack vare en avancerad regenereringstjänst. Varje regenererad batch övervakas för både konsekvent kapacitet och kvalitet.
Denna tjänst är endast tillgänglig i Tyskland.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Harts 2 x 22 liter engångs |
| Material | Rostfritt stål |
| Reningsmetod | Jonbytare |
| Hartstyp | Mixed Bed |
| För användning med (utrustning) | Blandbäddsavjonisator DI 2800 (artikelnummer 02.2800) |
| Typ | Engångsharts |
Denna tjänst är endast tillgänglig i Tyskland.