Description
- Drift med fotpedal
- Med lock
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Färg | Grå |
| Höjd (metrisk) | 500.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 270.00 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (engelska) | 10,63 tum. |
| Höjd (engelska) | 19,69 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Ersättande papperskorg |