Läs mer
asecos™ Avfallsbehållare av rostfritt stål
Produktkod. 17886546 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17886546 20 l
17896336 35 l
17836346 50 l
17896426 65 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17886546 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40099
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Avfallsbehållaren för rostfritt stål är idealisk för säker uppsamling av lösningsmedelsdränkta rengöringstrasor och annat avfall.
  • Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
  • Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
  • FM-certifierad
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Djup (engelska) 15,04 tum.
Djup (metriskt) 382.00 mm
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Färg Grå
Höjd (metrisk) 429.00 mm
Vikt (engelska) 12.35 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Bredd (metrisk) 385.00 mm
Bredd (engelska) 15,16 tum.
Höjd (engelska) 16,89 tum.
Material Rostfritt stål
Produkttyp Vätskeavfallsburk