Läs mer
asecos™ Avfallsbehållare av rostfritt stål
Produktkod. p-200003727 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
Produktkod. 17826436
Brand: asecos™ 8640
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Avfallsbehållaren för rostfritt stål är idealisk för säker uppsamling av lösningsmedelsdränkta rengöringstrasor och annat avfall.
  • Drift med fotpedal
  • Med lock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Färg Grå
Höjd (metrisk) 500.00 mm
Bredd (metrisk) 270.00 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 10,63 tum.
Höjd (engelska) 19,69 tum.
Material Rostfritt stål
Produkttyp Ersättande papperskorg