Läs mer
S Murray and Co™ Dissektionsnål i rostfritt stål
Produktkod. 12760926
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12760926 130 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12760926 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer D207/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25 SEK
    86.10 SEK / Paket med 5
    Save 7.15 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna nål för en mängd olika applikationer. S Murray™ Dissektionsnålar av rostfritt stål är helt garanterade vid normal användning och föremål för strikta kvalitetskontrollprocedurer.
  • Rostfritt stål
  • Längd: 130mm
  • Enkelkantad blad (30 mm)
Specifikationer
Produkttyp Dissekera nål
Material Rostfritt stål
Tipsstil Rak
Längd (metrisk) 130 mm