Läs mer
S Murray and Co™ Dissektionsnål i rostfritt stål med förnicklat trähandtag
Produktkod. 12774406
Change view
Längd (metrisk):
135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12774406 135 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 12774406 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer D201/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30 SEK
    62.23 SEK / Paket med 10
    Save 7.07 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Använd denna nål för en mängd olika applikationer. S Murray™ Dissektionsnålar i rostfritt stål med förnicklat trähandtag är helt garanterade vid normal användning och föremål för strikta kvalitetskontrollprocedurer.
  • Stål, rostfritt
  • Rak spets
  • Längd: 135mm
Specifikationer
Produkttyp Dissekera nål
Material Rostfritt stål
Tipsstil Rak
Längd (metrisk) 135 mm