Läs mer
S Murray and Co™ Dissektionssökare i rostfritt stål
Produktkod. 12714416
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12714416 130 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12714416 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer D208/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25 SEK
    86.10 SEK / Paket med 5
    Save 7.15 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Använd dessa pincett för en mängd olika life science-applikationer. S Murray™ Dissektionssökare i rostfritt stål är helt garanterade vid normal användning och föremål för strikta kvalitetskontrollprocedurer.
  • Rostfritt stål
  • Längd: 35 mm
Specifikationer
Produkttyp Dissekerande sökare
Material Rostfritt stål
Kvantitet 5 Ea.
Längd (metrisk) 130 mm