Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Grund form
- En bit pressning
- Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Dissektionsskål, rostfritt stål, pressning i ett stycke
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Dissektionsskål |
| Mått (L x B x H) | 200 x 310 x 45 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 310 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |