Läs mer
Nickel Electro™ Dissektionsskål i rostfritt stål
Produktkod. 12720036 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12720036 300 x 450 x 50 mm Varje
12341369 200 x 310 x 45 mm Varje
12710036 360 x 260 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12720036 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 SEK
    805.56 SEK / Paket med 1
    Save 86.44 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Använd en dissektionsskål när du arbetar med och transporterar små exemplar. Nickel Electro™ Dissektionsskålen i rostfritt stål är tillverkad av slitstarkt rostfritt stål och finns i olika storlekar.
  • Stål, rostfritt
  • Grund form
  • En bit pressning
  • Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Dissektionsskål, rostfritt stål, pressning i ett stycke
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Typ Dissektionsfat
Mått (L x B x H) 300 x 450 x 50 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 50 mm