Läs mer
Nickel Electro™ Dissektionsskål i rostfritt stål
Produktkod. p-7115693 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Mått (L x B x H):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12341369
Brand: Nickel Electro™ 695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd en dissektionsskål när du arbetar med och transporterar små exemplar. Nickel Electro™ Dissektionsskålen i rostfritt stål är tillverkad av slitstarkt rostfritt stål och finns i olika storlekar.
  • Stål, rostfritt
  • Grund form
  • En bit pressning
  • Användbar vid arbete med och transport av små exemplar
Dissektionsskål, rostfritt stål, pressning i ett stycke
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Typ Dissektionsskål
Mått (L x B x H) 200 x 310 x 45 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 310 mm
Höjd (metrisk) 45 mm